Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42822.DJ
42822.DM
42822.DR
42822.DJEA
2940
DKK
42822.DJ
42822.DM
42822.DR
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.11g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Molekylvægt: 12.01 g/mol Smeltepunkt: 3652 Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |