Glassy carbon, spherical powder 400-630 µm Type2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
41481.18
41481.30
41481.18EA
1840
DKK
41481.18
41481.30
Glassy carbon, spherical powder 400-630 µm Type2
Glassy carbon
Formel:
C Smeltepunkt: 3652 °C Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |