Glassy carbon, powder 20-50 µm Type 1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41258.09 41258.18 41258.30
41258.09EA 819 DKK
41258.09 41258.18 41258.30
Glassy carbon, powder 20-50 µm Type 1
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818