Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type 1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38025.FI 38025.GH
38025.FIEA 4360 DKK
38025.FI 38025.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type 1
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818