Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38023.FI 38023.GH 38023.FF
38023.FIEA 5210 DKK
38023.FI 38023.GH 38023.FF
Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818