Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38022.FI 38022.GH
38022.FIEA 4910 DKK
38022.FI 38022.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818