Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38011.DJ 38011.DM 38011.DR
38011.DJEA 3310 DKK
38011.DJ 38011.DM 38011.DR
Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.30g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Smeltepunkt: 3652 °C
Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818