Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
38008.09 38008.18 38008.30
38008.09EA 907 DKK
38008.09 38008.18 38008.30
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type2
Glassy carbon
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818