Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
37998.DJEA 3660 DKK
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.28g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Smeltepunkt: 3652 °C
Massefylde: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818