Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
37996.DJEA 4830 DKK
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652
Massefylde: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818