Kulstof aktiveret, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ100
05112-100G 05112-500G
05112-100GEA 1670 DKK
05112-100G 05112-500G
Kulstof aktiveret, Supelco®
Kulstof aktiveret
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9bc7f8373e013ba97c39e17de9d16ec6be249ff&vid=974c16901984fa065007ee4f521ed089244da040&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a3e0c592809775c46a919fdc0915f5b22436cb&vid=a334a0531833d93e9605813d0656ec30a8f1cfcd&prid=web&clid=SAPDAM