Kulstof aktiveret
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
X865.1 X865.2 X865.3
ROTHX865.1EA 245.39 DKK
ROTHX865.1 ROTHX865.2 ROTHX865.3
Kulstof aktiveret
Kulstof aktiveret
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818