Kulstof aktiveret, powder, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
22637.293EA 1680 DKK
22637.293 22637.415
Kulstof aktiveret, powder, GPR RECTAPUR®
Kulstof aktiveret
Formel: C
Smeltepunkt: 3550 °C
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Mean particle size Max. 80 µm
Ignition residue Max. 6 %
Water Max. 10 %