Kulstof aktiveret Ph. Eur., SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
1.02555.1000 1.02555.9025
1.02555.1000EA 4990 DKK
1.02555.1000 1.02555.9025
Kulstof aktiveret Ph. Eur., SAFC®
Kulstof aktiveret
Formel: C
Smeltepunkt: 3550 °C
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818