Kulstof aktiveret analytical reagent
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
1.02186.0250EA 687 DKK
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
Kulstof aktiveret analytical reagent
Kulstof aktiveret
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818