Kulstof aktiveret, slug 6-8 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
88764.A1 88764.A7
88764.A1EA 1100 DKK
88764.A1 88764.A7
Kulstof aktiveret, slug 6-8 mesh
Kulstof aktiveret
MDL No.: MFCD00133992
For hydrocarbon recovery
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818