Kulstof aktiveret, powder (total ash max 4%)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
33302.22 33302.36 33302.A3
33302.22EA 450 DKK
33302.22 33302.36 33302.A3
Kulstof aktiveret, powder (total ash max 4%)
Kulstof aktiveret
CAS No.: 7440-44-0 Appearance: Black UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818