Kulstof aktiveret 2mm & down
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
10926.22 10926.30
10926.22EA 562 DKK
10926.22 10926.30
Kulstof aktiveret 2mm & down
Kulstof aktiveret
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3550
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818