Kulstof aktiveret, NORIT® SA 2, decolorizing
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
171530010 171530050
ACRO171530010EA 1300 DKK
ACRO171530010 ACRO171530050
Kulstof aktiveret, NORIT® SA 2, decolorizing
Kulstof aktiveret
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3652 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %