Carbon ≥99%, felt, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Charcoal
43200.RF 43200.RR
43200.RFEA 1180 DKK
43200.RF 43200.RR
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Carbon
Formel: C
Kogepunkt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3727 °C
Massefylde: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818