Carbon ≥99%, felt, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Charcoal
43199.RY 43199.RR
43199.RYEA 867 DKK
43199.RY 43199.RR
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbon
Purity: 99.0% Physical Form: ≈2.4g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Kogepunkt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3727 °C
Massefylde: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818