Indium ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38517.G1 38517.G5
38517.G1EA 2570 DKK
38517.G1 38517.G5
Indium ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈12.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971