Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11359.KN 11359.KM
11359.KNEA 12790 DKK
11359.KN 11359.KM
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971