Indium ≥99.99% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11027.09 11027.18 11027.30
11027.09EA 1030 DKK
11027.09 11027.18 11027.30
Indium ≥99.99% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Kogepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Massefylde: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971