Indium ≥99.9% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11026.09 11026.18 11026.30
11026.09EA 817 DKK
11026.09 11026.18 11026.30
Indium ≥99.9% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971