Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10614.09 10614.18
10614.09EA 1840 DKK
10614.09 10614.18
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971