Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00470.G1 00470.G5
00470.G1EA 1750 DKK
00470.G1 00470.G5
Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈5.74g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Kogepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Massefylde: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971