Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00155.G2 00155.0K
00155.G2EA 3170 DKK
00155.G2 00155.0K
Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971