Indium ≥99.99% (metals basis), pieces
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00149.09 00149.18
00149.09EA 1350 DKK
00149.09 00149.18
Indium ≥99.99% (metals basis), pieces
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971