Aluminium, powder
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Aluminum
5285.1
5285.2
ROTH5285.1EA
0
DKK
ROTH5285.1
ROTH5285.2
Aluminium, powder
Aluminium
Formel:
Al Kogepunkt: 2057 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN nummer: 1396 ADR: 4.3,II |