Aluminium, granules 1-3 mm
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
5280.1 5280.2
ROTH5280.1EA 0 DKK
ROTH5280.1 ROTH5280.2
Aluminium, granules 1-3 mm
Aluminium
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321