Aluminium, powder for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 468 DKK
8.14917.0100 8.14917.1000
Aluminium, powder for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN nummer: 1396
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,00321
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material