Aluminium ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Aluminum
44233.GA
44233.HC
44233.GAEA
1880
DKK
44233.GA
44233.HC
Aluminium ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.675g/50x200mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekylvægt: 26.98 g/mol Kogepunkt: 2327 Smeltepunkt: 660 Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |