Aluminium ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
43811.G1 43811.G5
43811.G1EA 4340 DKK
43811.G1 43811.G5
Aluminium ≥99.85% (metals basis), wire, hard, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Aluminium
Purity: 99.85% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321