Aluminium ≥99.9995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
43428.G1 43428.G9 43428.G5
43428.G1EA 1070 DKK
43428.G1 43428.G9 43428.G5
Aluminium ≥99.9995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321