Aluminium ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
40827.KS 40827.KU
40827.KSEA 6720 DKK
40827.KS 40827.KU
Aluminium ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321