Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
39730.G5 39730.G9
39730.G5EA 1340 DKK
39730.G5 39730.G9
Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.068g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321