Aluminium, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 765 DKK
36293.22 36293.36
Aluminium, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Aluminium
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Kogepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321