Aluminium 99+% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
11064.G6 11064.H2 11064.H7
11064.G6EA 486 DKK
11064.G6 11064.H2 11064.H7
Aluminium 99+% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99+% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Kogepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321