Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
10748.G6 10748.H2
10748.G6EA 764 DKK
10748.G6 10748.H2
Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321