Aluminium ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® ∼ 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
10573.18 10573.30 10573.A1
10573.18EA 1860 DKK
10573.18 10573.30 10573.A1
Aluminium ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® ∼ 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Kogepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321