Aluminium ≥99.45% (metals basis), foil 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
10558.KJEA 1090 DKK
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
Aluminium ≥99.45% (metals basis), foil 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Aluminium
Purity: 99.45% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.17g/30x30cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321