Aluminium ≥99.9% (metals basis), granulat 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10093.30 10093.A1 10093.A7
10093.30EA 733 DKK
10093.30 10093.A1 10093.A7
Aluminium ≥99.9% (metals basis), granulat 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Aluminium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Kogepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321