Aluminium ≥99.5% (metals basis), klumper
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10092.30 10092.A1 10092.A7
10092.30EA 681 DKK
10092.30 10092.A1 10092.A7
Aluminium ≥99.5% (metals basis), klumper
Aluminium
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈17g/lump Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Kogepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321