Aluminium ≥99.9995% (metals basis), foil 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
00004.KF 00004.KI
00004.KFEA 1060 DKK
00004.KF 00004.KI
Aluminium ≥99.9995% (metals basis), foil 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.2g/50x125mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekylvægt: 26.98 g/mol
Kogepunkt: 2327
Smeltepunkt: 660
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321