Aluminium 99.5%, pieces (2-10 mm)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 1900 DKK
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Aluminium 99.5%, pieces (2-10 mm)
Aluminium
Formel: Al
Kogepunkt: 2327 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 660 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %