Magnesium ≥99%, spåner
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 296 DKK
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnesium ≥99%, spåner
Magnesium
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Kogepunkt: 1091 °C
Smeltepunkt: 650 °C
Massefylde: 1,738
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1,III