Magnesium ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 436 DKK
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnesium ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Kogepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 651 °C
Massefylde: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 500 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %