Magnesium ≥99.8% (metals basis), powder -20+100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00869.30 00869.A1
00869.30EA 916 DKK
00869.30 00869.A1
Magnesium ≥99.8% (metals basis), powder -20+100 mesh
Magnesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Kogepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 651 °C
Massefylde: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 500 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1418
ADR: 4.3,II