Magnesium ≥99.9% (metals basis), rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 514 DKK
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnesium ≥99.9% (metals basis), rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnesium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Kogepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 651 °C
Massefylde: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675